Få mere at vide
Corning™ Stripwell™ Mikroplader
Beskrivelse
Corning™ Stripwell™ mikroplader kan bruges i en række forskellige laboratorieanalyser. De flade bundlister er designet til let at bryde fra hinanden og er formonteret i en“ æggekasse” stil stripholder, der gør det muligt at placere hver enkelt brønd tilbage i mikropladen, når den er brudt.
- Stripwell mikroplader har 96-brønds fladbundet polystyrenformat.
- Lav lydstyrke og standard Stripwell mikroplader har brøndvolumener på 190μ L og 360μ L, henholdsvis.
- 1 x 8 strimler er designet til kun at passe én vej ind i strimmelholderen, hvilket eliminerer risikoen for fejlorientering.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Strip plade |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Medium Binding, Egg crate style |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |