Få mere at vide
Corning™ Stripwell™ Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10367221 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10367221 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10367221 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 2593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5050.00 DKK
    4756.68 DKK / Pakke med 100
    Spare 293.32 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Designet og behandlet til at give ensartet binding, høj optisk klarhed og lav baggrundsinterferens. Corning™ Stripwell™ Mikroplader giver en overlegen løsning til in vitro diagnostiske assays.
Corning™ Stripwell™ mikroplader kan bruges i en række forskellige laboratorieanalyser. De flade bundlister er designet til let at bryde fra hinanden og er formonteret i en“ æggekasse” stil stripholder, der gør det muligt at placere hver enkelt brønd tilbage i mikropladen, når den er brudt.
  • Stripwell mikroplader har 96-brønds fladbundet polystyrenformat.
  • Lav lydstyrke og standard Stripwell mikroplader har brøndvolumener på 190μ L og 360μ L, henholdsvis.
  • 1 x 8 strimler er designet til kun at passe én vej ind i strimmelholderen, hvilket eliminerer risikoen for fejlorientering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Strip plade
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Medium Binding, Egg crate style
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 360μ L
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) In vitro diagnostiske analyser
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 100/Cs.