Få mere at vide
Corning™ Sterile spatler, rund ende
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10584712 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
24,76 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10584712 24,76 cm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10584712 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af stift ikke-toksisk polystyren for at give god kemisk resistens over for vandige opløsninger. Corning ™sterile spatler er en ideel løsning til molekylærbiologiske anvendelser, lyofiliserede prøver og kontamineringsfri prøvetagning.
  • Corning spatler er designet til at spare tid og give forureningsfri prøver.
  • Eliminerer den nødvendige genbrug og resterilisering med genanvendelige spatler.
  • Fås i fem forskellige konfigurationer.
  • Mikrospatler fås i to konfigurationer.
  • Individuelt pakket.
  • Antistatisk.
  • Steril.
  • RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-pyrogen, RNase og DNase-fri certificeret
Engangs Engangsbrug
Produkttype Spatel
Til brug med (applikation) Molekylærbiologiske anvendelser, frysetørrede prøver og kontamineringsfri prøveudtagning
Længde (engelsk) 9,75 tommer.
Inkluderer Rund ende fladt blad i den ene ende og en større rund ske i den anden ende
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 24,76 cm