Få mere at vide
Corning™ Firkantede polycarbonat-opbevaringsflasker med 45 mm hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3491071 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 10692434
Brand: Corning™ 431430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Linerless, one-piece, autoclavable orange GL45 threaded polypropylene plug-seal caps
Pladsbesparende firkantet form kræver mindre plads (13 til 20 %) på hylden eller i autoklaven. Corning™ Firkantede polycarbonat-opbevaringsflasker er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring.
Corning™ kvadratiske polycarbonat-opbevaringsflasker er nemmere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden eller i autoklaven og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring.
Forsigtig: Disse firkantede polycarbonatflasker bør IKKE bruges sammen med filterenheder på flasketop eller i andre applikationer, der involverer vakuumtryk, da der kan opstå brud. Spænd IKKE hætterne umiddelbart efter autoklavering, da vakuumet som følge af afkøling kan forårsage brud.
  • Stærke polycarbonatflasker er mere brudsikre end andre glas- eller plastikflasker.
  • Brug en foringsfri, 45 mm autoklaverbar orange GL45-propforseglingshætte af polypropylen med gevind i ét stykke.
  • Afskærmede hvide emaljegrader er nemmere at se end formstøbte gradueringer
  • Steriliseret af gammastråling
  • Stor hvid markeringsplet for lettere identifikation
  • Flasker kan autoklaveres én gang ved 121oC og 15psi. Gentagen autoklavering svækker polycarbonat og anbefales ikke.
  • Valgfri genanvendelige hætter med silikone septa (Corning Kat. nr. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) til sprøjteprøveudtagning eller indføring af reagenser er tilgængelige til disse hætter.
  • Bemærk: De fleste GL45 gevindhætter designet til opbevaringsflasker af glas bruger et andet forseglingsdesign og vil ikke give en sikker forsegling, hvis de bruges på disse plastikflasker, medmindre de har en gummibeklædning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen 4,5 oz., 150 ml
    Kapacitet (metrisk) 150 mL
    Kapacitet (engelsk) 4,5 oz.
    Materiale Polycarbonat
    nr. pr. sag 24/Cs.
    nr. pr. pakke 12/Pk.
    Emballage Individuelt indpakket klar plast
    Sterilitet Steril
    Lukningsfarve Orange
    Gradueringer 50 til 150 ml
    Form Firkant
    Lukningsmateriale Polypropylen
    Lukkestørrelse GL 45
    Lukketype Skruelåg
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Mostrar más Mostrar menos
    Corrección del contenido de un producto
    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
    Título del producto
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado