Få mere at vide
Corning™ Firkantede polycarbonat-opbevaringsflasker med 45 mm hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10692434 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10692434 150 mL Pakke med 24
10160213 250 mL Pakke med 24
10756323 500 mL Pakke med 24
10170213 1 L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10692434 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    710.31 DKK / Pakke med 24
    Spare 54.69 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Linerless, one-piece, autoclavable orange GL45 threaded polypropylene plug-seal caps
Pladsbesparende firkantet form kræver mindre plads (13 til 20 %) på hylden eller i autoklaven. Corning™ Firkantede polycarbonat-opbevaringsflasker er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring.
Corning™ kvadratiske polycarbonat-opbevaringsflasker er nemmere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden eller i autoklaven og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring.
Forsigtig: Disse firkantede polycarbonatflasker bør IKKE bruges sammen med filterenheder på flasketop eller i andre applikationer, der involverer vakuumtryk, da der kan opstå brud. Spænd IKKE hætterne umiddelbart efter autoklavering, da vakuumet som følge af afkøling kan forårsage brud.
  • Stærke polycarbonatflasker er mere brudsikre end andre glas- eller plastikflasker.
  • Brug en foringsfri, 45 mm autoklaverbar orange GL45-propforseglingshætte af polypropylen med gevind i ét stykke.
  • Afskærmede hvide emaljegrader er nemmere at se end formstøbte gradueringer
  • Steriliseret af gammastråling
  • Stor hvid markeringsplet for lettere identifikation
  • Flasker kan autoklaveres én gang ved 121oC og 15psi. Gentagen autoklavering svækker polycarbonat og anbefales ikke.
  • Valgfri genanvendelige hætter med silikone septa (Corning Kat. nr. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) til sprøjteprøveudtagning eller indføring af reagenser er tilgængelige til disse hætter.
  • Bemærk: De fleste GL45 gevindhætter designet til opbevaringsflasker af glas bruger et andet forseglingsdesign og vil ikke give en sikker forsegling, hvis de bruges på disse plastikflasker, medmindre de har en gummibeklædning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen 4,5 oz., 150 ml
    Kapacitet (metrisk) 150 mL
    Kapacitet (engelsk) 4,5 oz.
    Materiale Polycarbonat
    nr. pr. sag 24/Cs.
    nr. pr. pakke 12/Pk.
    Emballage Individuelt indpakket klar plast
    Sterilitet Steril
    Lukningsfarve Orange
    Gradueringer 50 til 150 ml
    Form Firkant
    Lukningsmateriale Polypropylen
    Lukkestørrelse GL 45
    Lukketype Skruelåg