Få mere at vide
Corning™ Firkantede polycarbonat-opbevaringsflasker med 45 mm hætte
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Indeholder
Linerless, one-piece, autoclavable orange GL45 threaded polypropylene plug-seal caps
Corning™ kvadratiske polycarbonat-opbevaringsflasker er nemmere at håndtere, kræver mindre plads (13-20%) på hylden eller i autoklaven og er ideelle til blanding, prøveudtagning og opbevaring.
Forsigtig: Disse firkantede polycarbonatflasker bør IKKE bruges sammen med filterenheder på flasketop eller i andre applikationer, der involverer vakuumtryk, da der kan opstå brud. Spænd IKKE hætterne umiddelbart efter autoklavering, da vakuumet som følge af afkøling kan forårsage brud.
Stærke polycarbonatflasker er mere brudsikre end andre glas- eller plastikflasker.
Brug en foringsfri, 45 mm autoklaverbar orange GL45-propforseglingshætte af polypropylen med gevind i ét stykke.
Afskærmede hvide emaljegrader er nemmere at se end formstøbte gradueringer
Steriliseret af gammastråling
Stor hvid markeringsplet for lettere identifikation
Flasker kan autoklaveres én gang ved 121oC og 15psi. Gentagen autoklavering svækker polycarbonat og anbefales ikke.
Valgfri genanvendelige hætter med silikone septa (Corning Kat. nr. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) til sprøjteprøveudtagning eller indføring af reagenser er tilgængelige til disse hætter.
Bemærk: De fleste GL45 gevindhætter designet til opbevaringsflasker af glas bruger et andet forseglingsdesign og vil ikke give en sikker forsegling, hvis de bruges på disse plastikflasker, medmindre de har en gummibeklædning.
Forsigtig: Disse firkantede polycarbonatflasker bør IKKE bruges sammen med filterenheder på flasketop eller i andre applikationer, der involverer vakuumtryk, da der kan opstå brud. Spænd IKKE hætterne umiddelbart efter autoklavering, da vakuumet som følge af afkøling kan forårsage brud.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 30 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 30 oz. |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Orange |
| Gradueringer | 50 til 150 ml |
| Form | Firkant |
| Show More |