Få mere at vide
Corning™ SOC Medium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323711
Skift visning
Mængde:
10 x 10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15323711 10 x 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 15323711 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 46003CR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.43 DKK
    908.97 DKK / 10ml
    Spare 105.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Maksimerer transformationseffektiviteten af E. coli- kompetente celler
Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bruges til at maksimere transformationseffektiviteten af kompetente E. coli-celler
Inkluderer 2 % trypton, 0,5 % gærekstrakt, 0,4 % glucose, 10 mm NaCl, 2,5 mm KCl, 5 mm mgCl2, 5 mm mgSO4
Mængde 10 x 10 ml