Få mere at vide
Corning™ Snap-Seal engangsprøvebeholdere i plast
Artikelnummer. p-174345 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
13 ml
45 ml
120 ml
240 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Højde (metrisk):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 400
Pakke med 500
Artikelnummer. 10176143
Brand: Corning™ 17305X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til en bred vifte af applikationer og giver en pålidelig lækagetæt forsegling, når den er lukket korrekt
Designed for a wide variety of applications, these containers provide a reliable leak-tight seal when closed properly. The Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure. The specially designed hinged cap stays in place in use, reducing the chance of sample contamination. The ­con­­tainers are made of recyclable polypropylene, in a translucent style for normal usage. The containers are graduated in both milliliters and ounces, and the cap has a rough surface for marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Uddannet Yes
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (engelsk) 0.45 oz.
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Lukningsfarve Natural
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Hinged Snap Cap
Farve Translucent
Diameter (metrisk) 16 mm
Højde (metrisk) 94 mm
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 500/Pk.