Få mere at vide
Corning™ Snap-Seal engangsprøvebeholdere i plast
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Disse beholdere er designet til en bred vifte af applikationer og giver en pålidelig lækagetæt forsegling, når de er lukket korrekt. Snap-Seal låseanordningen holder hætten lukket og sikker. Den specialdesignede hængslede hætte forbliver på plads under brug, hvilket reducerer risikoen for prøvekontamination. Beholderne er lavet af genanvendeligt polypropylen, i en gennemsigtig stil til normal brug. Beholderne er gradueret i både milliliter og ounce, og låget har en ru overflade til markering.
Tekniske data
Tekniske data
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (engelsk) | 10 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Hængslet snaphætte |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) | 63 mm |
| Vis mere |