Få mere at vide
Corning™ Snap-Seal engangsprøvebeholdere i plast
Artikelnummer. 10268673 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13 ml
45 ml
120 ml
240 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Højde (metrisk):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 400
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
10268673 45 ml 30 mm 84 mm Pakke med 400
10176143 13 ml 16 mm 94 mm Pakke med 500
11855400 120 ml 45 mm 91 mm Pakke med 200
10369783 120 ml 68 mm 52 mm Pakke med 200
10618774 240 ml 80 mm 75 mm Pakke med 100
10763394 300 ml 63 mm 112 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10268673 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 17302C
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til en bred vifte af applikationer og giver en pålidelig lækagetæt forsegling, når den er lukket korrekt
Disse beholdere er designet til en bred vifte af applikationer og giver en pålidelig lækagetæt forsegling, når de er lukket korrekt. Snap-Seal låseanordningen holder hætten lukket og sikker. Den specialdesignede hængslede hætte forbliver på plads under brug, hvilket reducerer risikoen for prøvekontamination. Beholderne er lavet af genanvendeligt polypropylen, i en gennemsigtig stil til normal brug. Beholderne er gradueret i både milliliter og ounce, og låget har en ru overflade til markering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 1,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Hængslet snaphætte
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) 30 mm
Højde (metrisk) 84 mm
nr. pr. sag 400/Cs.
nr. pr. pakke 400/Pk.