Få mere at vide
Corning™ Glatte 1536-brønds plader med flere brønde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4099505 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12751935
Brand: Corning™ 7246
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for præcis væskehåndtering
Corning 1536-brønds mikroplader er vores højest tæthed mikroplader tilgængelige til high throughput screening. Mikropladerne er i overensstemmelse med standard mikropladefodaftryk og dimensioner. Disse mikroplader tilbydes i massiv sort og hvid polystyren, med rund eller flad bund og i sort-klar bundformater.
  • Samlet brøndvolumen på 10μ L for rundbrøndsmikroplader og 12.8μ L til fladbundede mikroplader
  • Anbefalet arbejdsvolumen op til 8μ L
  • Rund brøndbund for reduceret luftindfangning og forbedret CV værdier og Z-faktor
  • Forhøjet brøndbund for højere følsomhed
  • Oversvømmelsesreservoir på fire sider for at reducere instrumentkontamination
  • Låg fås separat. Corning låg (Kat. nr. 3098) er kompatibel med disse mikroplader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 32 x 48
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Automatiserede dispensere inklusive PerkinElmer FlexDrop™
Materiale Polystyren
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 8μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) For Kalypsys™ systemer, sikre præcision væskehåndtering
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.