Få mere at vide
Corning™ Glatte 1536-brønds plader med flere brønde
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Corning 1536-brønds mikroplader er vores højest tæthed mikroplader tilgængelige til high throughput screening. Mikropladerne er i overensstemmelse med standard mikropladefodaftryk og dimensioner. Disse mikroplader tilbydes i massiv sort og hvid polystyren, med rund eller flad bund og i sort-klar bundformater.
- Samlet brøndvolumen på 10μ L for rundbrøndsmikroplader og 12.8μ L til fladbundede mikroplader
- Anbefalet arbejdsvolumen op til 8μ L
- Rund brøndbund for reduceret luftindfangning og forbedret CV værdier og Z-faktor
- Forhøjet brøndbund for højere følsomhed
- Oversvømmelsesreservoir på fire sider for at reducere instrumentkontamination
- Låg fås separat. Corning låg (Kat. nr. 3098) er kompatibel med disse mikroplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 32 x 48 |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Automatiserede dispensere inklusive PerkinElmer FlexDrop™ |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Volumen (metrisk) Virker | 8μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |