Få mere at vide
Corning™ Engangstasker til HYPERStack™ Fartøjer
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
20 l
Slange stil:
PVC rør
Varmforseglelig fleksibel slange
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Disse engangsposer kan forbindes til rør via rørsvejsning eller ved at bruge de formonterede multifunktionsforbindelser. De kan bruges til at tilføje medier, trypsin eller quenching-substrater for at fuldende cellekultur i en helt lukket opløsning.
Filmtype: ULDPE
Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
Filmtype: ULDPE
Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Til brug med (udstyr) | Hyperstack™ kar for at tilføje mediesubstrater for at fuldende cellekultur i en helt lukket opløsning |
| Slange stil | Varmforseglelig fleksibel slange |
| Filmbeskrivelse | ULDPE |
| nr. pr. sag | 1/stk. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Port detalje | Port 1-12 L x 0,118 ID x 0,164 tommer. ydre dia. PVC-rør, 0,37'' x 0,12'' reduktion, port 2-han MPC stik med 0,37 tommer modhage hun MPC hætte, han-luer-stik med hun-luer-hætte, slibbar ventil, poseport med 0,5 tommer modhage |
| Mængde | Hver |