Få mere at vide
Corning™ Engangstasker til HYPERStack™ Fartøjer
Artikelnummer. 15543861 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
20 L
Slange stil:
PVC rør
Varmforseglelig fleksibel slange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15543861
Brand: Corning™ 9120077
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at tilføje medier, trypsin eller quenching substrater for at fuldende cellekultur i en helt lukket opløsning
Disse engangsposer kan forbindes til rør via rørsvejsning eller ved at bruge de formonterede multifunktionsforbindelser. De kan bruges til at tilføje medier, trypsin eller quenching-substrater for at fuldende cellekultur i en helt lukket opløsning.
Filmtype: ULDPE
Corning mediecertifikater er tilgængelige på vores ressourcebibliotek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Til brug med (udstyr) Hyperstack™ kar for at tilføje mediesubstrater for at fuldende cellekultur i en helt lukket opløsning
Slange stil Varmforseglelig fleksibel slange
Filmbeskrivelse ULDPE
nr. pr. sag 1/stk.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Port detalje Port 1-12 L x 0,118 ID x 0,164 tommer. ydre dia. PVC-rør, 0,37'' x 0,12'' reduktion, port 2-han MPC stik med 0,37 tommer modhage hun MPC hætte, han-luer-stik med hun-luer-hætte, slibbar ventil, poseport med 0,5 tommer modhage
Mængde Hver