Få mere at vide
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top
Artikelnummer. 11397861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
2 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Kapacitet (metrisk)
11397861 Pakke med 6 -
11317871 Pakke med 12 -
11387861 Pakke med 12 -
11347861 Pakke med 12 -
11357861 Pakke med 12 -
11327871 Pakke med 6 -
11377861 Pakke med 6 -
11307871 Pakke med 3 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11397861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3022P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    1187.41 DKK / Pakke med 6
    Spare 87.59 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig polypropylen med hævede gradueringer ved primære skalapunkter
Gennemsigtige graduerede polypropylencylindre er fremstillet med hævede inddelinger ved de primære skalapunkter. Cylindre har en sekskantet base og er kalibreret 'To Contain'. Tolerancer iflg ISO 6706. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Tolerance ±2 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
Kalibrering At indeholde
Engangs Genanvendelig
Diameter (engelsk) 1,65 tommer
Skala Ental
Diameter (metrisk) 4.2 cm
Mængde 1/Pk., 6/Cs.
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 2 mL
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (metrisk) 315 mm
Produkttype Gradueret cylinder
Maks. Temperatur (metrisk) 125 °C
Diameter (engelsk) Indre 1,65 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 42 mm