Få mere at vide
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top Artikelnummer.: 11377861
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top
Artikelnummer. 11377861 Shop alle Corning produkter
Pakke med 6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
2 L
Artikelnummer. 11377861
Brand: Corning™ 3022P1L
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig polypropylen med hævede gradueringer ved primære skalapunkter
Gennemsigtige graduerede polypropylencylindre er fremstillet med hævede inddelinger ved de primære skalapunkter. Cylindre har en sekskantet base og er kalibreret 'To Contain'. Tolerancer iflg ISO 6706. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance ISO 6706
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 6/Cs.
Kalibrering At indeholde
Engangs Genanvendelig
Diameter (engelsk) 2,55 tommer.
Diameter (metrisk) 6.5 cm
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 60 °C
Underafdeling 10 mL
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 17,32 tommer.
Højde (metrisk) 44 cm
Produkttitel
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top >