Få mere at vide
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top
Artikelnummer. 11357861 Shop alle Corning produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
2 L
Artikelnummer. 11357861
Brand: Corning™ 3022P100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig polypropylen med hævede gradueringer ved primære skalapunkter
Gennemsigtige graduerede polypropylencylindre er fremstillet med hævede inddelinger ved de primære skalapunkter. Cylindre har en sekskantet base og er kalibreret 'To Contain'. Tolerancer iflg ISO 6706. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Tolerance ±1 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 12/Cs.
Kalibrering At indeholde
Engangs Genanvendelig
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Skala Ental
Diameter (metrisk) 3.1 cm
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 125 °C
Underafdeling 1 mL
Form Rund
Diameter (metrisk) indvendig 31 mm
Diameter (engelsk) Indvendig 1,22 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 9,84 tommer.
Højde (metrisk) 250 mm
Type Gradueret cylinder