Få mere at vide
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top
Shop alle Corning produkterDescription
Gennemsigtige graduerede polypropylencylindre er fremstillet med hævede inddelinger ved de primære skalapunkter. Cylindre har en sekskantet base og er kalibreret 'To Contain'. Tolerancer iflg ISO 6706. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden.
Specifications
Specifications
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706 |
| Kalibrering | At indeholde |
| Engangs | Genanvendelig |
| Diameter (engelsk) | 1,02'' |
| Skala | Ental |
| Diameter (metrisk) | 2.6 cm |
| Mængde | 1/Pk., 12/Cs. |
| Gradueringer | 1 mL |
| Show More |