Få mere at vide
Corning™ Selenous Acid (Sodium Salt)
Shop alle Corning produkter
Mængde:
1000 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Shown to promote proliferation of MDCK cells in serum-free medium
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° to 8°C |
| Produkttype | Selenous Acid |
| Mængde | 1000 mg |