Få mere at vide
Corning™ Tætningsmåtte til 96-brønds polypropylenplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10433382 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Materiale:
EVA, polymer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10433382 EVA, polymer Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10433382 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 DKK
    2705.56 DKK / Pakke med 50
    Spare 189.44 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Til brug med polypropylenplader (07-200-700, -701)
  • Fremstillet af EVA (ethylvinylacetat) og polymer er kompatibel med DMSO
  • DNase- og RNase-fri
  • Kan påføres manuelt eller med vores Storage Mat Applicator
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNase og RNase-fri
Materiale EVA, polymer
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Tætningsmåtte
Well Shape Firkant
Pladekompatibilitet 96-brønds polypropylenplade