Få mere at vide
Corning™ Tætningsmåtte til 96-brønds polypropylen mikroplader
Artikelnummer. 10336712 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
96-brønds polypropylenplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Pladekompatibilitet unitSize
10336712 96-brønds polypropylenplade Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10336712 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3346
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fast tætning forhindrer fordampning og gasudveksling
  • Præcis pasform til 96-brønds udvidet volumen polypropylen mikroplade (varenr.’ s 3343 og 3344)
  • Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
  • Fast tætning forhindrer fordampning og gasudveksling
  • Ideel til brug ved langtidsopbevaring ved lav temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Tætningsmåtte
Pladekompatibilitet 96-brønds polypropylenplade