Få mere at vide
Corning™ Tætningsmåtte til 384-brønds polypropylen-opbevaringsplader
Artikelnummer. 10572383 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10572383 Polypropylen Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10572383 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.00 DKK
    4012.37 DKK / Pakke med 50
    Spare 282.63 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Ideel til brug ved langtidsopbevaring ved lav temperatur
  • Præcis pasform til opbevaringsblok af polypropylen med dyb brønd med 384 brønde (varenr.’ s 3342 og 3347)
  • Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
  • Fast tætning forhindrer fordampning og gasudveksling
  • Ideel til brug ved langtidsopbevaring ved lav temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNase og RNase-fri
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 384
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Tætningsmåtte
Well Shape V
Pladekompatibilitet 384-brønds Deep Well Storage Block