Få mere at vide
Corning™ Fenoliske GPI-skruelåg til engangskulturrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-192812
Lukkestørrelse:
13-415
15-415
18-415
Højde (metrisk):
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Artikelnummer. 10426843
Brand: Corning™ 9999913
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med hvid gummiforing
Fremstillet af en phenolforbindelse. Disse hætter har en hvid gummiforing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 13-415
Liner materiale Gummi
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Højde (metrisk) 13,5 mm
nr. pr. pakke 1000/pakke
nr. pr. sag 1000/Cs.
Til brug med (udstyr) Kulturrør