Beskrivelse
Fremstillet af en phenolforbindelse. Disse hætter har en hvid gummiforing.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 13-415 |
| Liner materiale | Gummi |
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Fenol |
| Farve | Sort |
| Højde (metrisk) | 13,5 mm |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| nr. pr. sag | 1000/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Kulturrør |