Få mere at vide
Corning™ Fenoliske GPI-skruelåg til engangskulturrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10150403 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
13-415
15-415
18-415
Højde (metrisk):
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Højde (metrisk) unitSize
10150403 15-415 16 mm Pakke med 1000
10426843 13-415 13,5 mm Pakke med 1000
11359263 13-415 13,5 mm Pakke med 1000
11952348 18-415 17,5 mm Pakke med 250
10602624 18-415 17,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10150403 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9999915
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med hvid gummiforing
Fremstillet af en phenolforbindelse. Disse hætter har en hvid gummiforing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 15-415
Liner materiale Gummi
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Højde (metrisk) 16 mm
nr. pr. pakke 1000/pakke
nr. pr. sag 1000/Cs.
Tip materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Kulturrør