Få mere at vide
Corning™ Rulleflaske med Easy Grip hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11951941 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Cellevækstområde:
850 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Cellevækstområde Pakningsstørrelse
11951941 850 cm 2 Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 11951941 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431644
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Sømløs konstruktion i ét stykke med trykte gradueringer
  • Skal bruges sammen med engangsslangesæt (kat. nr. 07-201-848)
  • Flasker er fremstillet af ny polystyren, låg af polyethylen med høj densitet
  • Begge harpikser opfylder USP Klasse VI krav til plastbeholdere og lukninger
  • Kemisk resistente, varmeforseglelige fleksible slanger
  • Trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
  • Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
  • Easy Grip Cap har store rifler designet til ergonomisk håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 40/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 850 cm 2
Lukningsfarve Orange
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 271 mm
Højde (engelsk) 10,66 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Nemt greb