Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige bæger i lavform af polypropylen, gradueret
Artikelnummer. p-4089265 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11327841 25 mL Pakke med 24
11377841 50 mL Pakke med 12
11397831 100 mL Pakke med 12
11307841 150 mL Pakke med 12
11367841 400 mL Pakke med 6
11397841 600 mL Pakke med 6
11317841 1 L Pakke med 6
11347841 2000 mL Pakke med 6
11357841 3000 mL Pakke med 4
11387841 5000 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11327841 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 1000P25
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 1,2 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 cm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til høj temperatur og kemisk modstand
Højde (engelsk) 1,85 tommer.
Højde (metrisk) 4.7 cm
Inkrementer 5 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 140 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 60 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN, ASTM Klasse A og B
Skala Blå gradueret skala
Stil Griffin