Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige bæger i lavform af polypropylen, gradueret
Artikelnummer. 11397841 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11397841
Brand: Corning™ 1000P600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 3,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 8.9 cm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til høj temperatur og kemisk modstand
Højde (engelsk) 4,92 tommer.
Højde (metrisk) 12.5 cm
Inkrementer 100 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 68 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 20 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN, ASTM Klasse A og B
Skala Blå gradueret skala
Stil Griffin