Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige bæger i lavform af polypropylen, gradueret
Artikelnummer. 11317841 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11317841 1 L Pakke med 6
11327841 25 mL Pakke med 24
11377841 50 mL Pakke med 12
11397831 100 mL Pakke med 12
11307841 150 mL Pakke med 12
11367841 400 mL Pakke med 6
11397841 600 mL Pakke med 6
11347841 2000 mL Pakke med 6
11357841 3000 mL Pakke med 4
11387841 5000 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11317841 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 1000P1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    466.80 DKK / Pakke med 6
    Spare 33.20 DKK
    6% Slukket
På lager
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 4,17 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 10.6 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til høj temperatur og kemisk modstand
Højde (engelsk) 5,8 tommer
Højde (metrisk) 14.8 cm
Inkrementer 100 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 140 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 60 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN, ASTM Klasse A og B
Skala Blå gradueret skala
Stil Griffin