Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige bæger i lavform af polypropylen, gradueret
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,2'' |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5.6 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til høj temperatur og kemisk modstand |
| Højde (engelsk) | 3,1 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8 cm |
| Inkrementer | 20 mL |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 68 °F |
| Vis mere |