Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige lavdensitets-plastikflasker med smal mund med PP-skruelåg
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Disse flasker er fremstillet af polyethylen med lav densitet og tilbydes med en smal eller bred mund. Hætten og dispenseringsrøret er fremstillet af PP for at optimere tilbagestrømning af opløsningen. Designet tillader minimal turbulens af væsken i flasken.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 12/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Form | Cylindrisk |
| Højde (metrisk) | 13.5 cm |
| Diameter (metrisk) | 5.8 cm |