Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige lavdensitets-plastikflasker med smal mund med PP-skruelåg
Artikelnummer. 17203474 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Højde (metrisk):
13.5 cm
14.6 cm
16.6 cm
18 cm
22.1 cm
22.6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
17203474 250 mL 14.6 cm -
17293464 250 mL 13.5 cm -
17213474 500 mL 18 cm Pakke med 12
17223474 500 mL 16.6 cm -
17273464 1 L 22.1 cm -
17283464 1 L 22.6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17203474 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 1300P250W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    635.61 DKK / Pakke med 12
    Spare 49.39 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylen med lav densitet; med polypropylen skruelåg.
Disse flasker er fremstillet af polyethylen med lav densitet og tilbydes med en smal eller bred mund. Hætten og dispenseringsrøret er fremstillet af PP for at optimere tilbagestrømning af opløsningen. Designet tillader minimal turbulens af væsken i flasken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale LDPE
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 14.6 cm
Diameter (metrisk) 5.8 cm