Beskrivelse
Disse flasker er fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. De er bredmundede og leveres med PP skruelåg.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 10/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Højde (metrisk) | 17.2 cm |
| Diameter (metrisk) | 8.7 cm |
| Form | Cylindrisk |