Beskrivelse
Disse flasker er fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. De er bredmundede og leveres med PP skruelåg.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 10/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Form | Cylindrisk |
| Højde (metrisk) | 20.4 cm |
| Diameter (metrisk) | 10.8 cm |