Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige plastreagensflasker med GL-45 PP skruelåg
Artikelnummer. 15688484 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15688484 250 mL Pakke med 20
17293484 500 mL -
17283484 1 L Pakke med 10
15631794 2 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15688484 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 1500P250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig polypropylen; med polypropylen skruelåg.
Disse flasker er fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. De er bredmundede og leveres med PP skruelåg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 13.2 cm
Diameter (metrisk) 7.3 cm