Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber i plast med røde gradueringer
Artikelnummer. 17233554 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Gradueringer:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer
17233554 500 mL 100 mL
17223554 50 mL 10 mL
17293544 100 mL 20 mL
17213554 250 mL 50 mL
17203554 1 L 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17233554 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4990P500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 DKK
    880.46 DKK / Pakke med 6
    Spare 64.54 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Gennemskinnelig polymethylpenten; med polypropylen skruelåg
Gennemskinnelige polymethylpentenkolber er fremstillet med røde gradueringer til reference. Kolberne har skruehals og leveres med PP låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylen
Gradueringer 100 mL
Hals stil Smal Mund
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Lukketype Skruelåg