Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber i plast med røde gradueringer
Artikelnummer. 17233554 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Gradueringer:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer
17233554 500 mL 100 mL
17223554 50 mL 10 mL
17293544 100 mL 20 mL
17213554 250 mL 50 mL
17203554 1 L 200 mL
5 options
Artikelnummer. 17233554
Brand: Corning™ 4990P500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig polymethylpenten; med polypropylen skruelåg
Gennemskinnelige polymethylpentenkolber er fremstillet med røde gradueringer til reference. Kolberne har skruehals og leveres med PP låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylen
Gradueringer 100 mL
Hals stil Smal Mund
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Lukketype Skruelåg