Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber i plast med blå gradueringer
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Gradueringer:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a PP cap.
Specifications
Specifications
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Gradueringer | 10 mL |
| Hals stil | Narrow Mouth |
| nr. pr. sag | 6/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Lukketype | Screw Cap |