Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige Erlenmeyer-kolber i plast med blå gradueringer
Artikelnummer. 17263544 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Gradueringer:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
17263544 250 mL 50 mL -
17253544 100 mL 20 mL Pakke med 6
17283544 500 mL 100 mL -
17273544 50 mL 10 mL -
15767477 1 L 200 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17263544 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4985P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 DKK
    418.07 DKK / Pakke med 6
    Spare 29.93 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig polypropylen; med polypropylen skruelåg.
Gennemsigtige polypropylenkolber er fremstillet med blå gradueringer til reference. Kolberne har skruehals og leveres med PP låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Gradueringer 50 mL
Hals stil Smal Mund
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Lukketype Skruelåg