Description
Gennemsigtige polypropylenkolber er fremstillet med blå gradueringer til reference. Kolberne har skruehals og leveres med PP låg.
Specifications
Specifications
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 20 mL |
| Hals stil | Smal Mund |
| nr. pr. sag | 6/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Lukketype | Skruelåg |