Beskrivelse
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,03 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til høj temperatur og kemisk modstand |
| Højde (engelsk) | 4,52 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.5 cm |
| Inkluderer | Håndtag, Tud |
| Inkrementer | 5 mL |
| Vis mere |