Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige plastbægre med håndtag og tud
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Pakke med 8
Beskrivelse
Gennemskinnelige bæger af polypropylen trykt med blå gradueringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,74 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til høj temperatur og kemisk modstand |
| Højde (engelsk) | 5,35 tommer |
| Højde (metrisk) | 13.6 cm |
| Inkluderer | Håndtag, Tud |
| Inkrementer | 10 mL |
| Vis mere |