Beskrivelse
Disse hætter er fremstillet af en harpiks, der er specielt formuleret til at modstå virkningerne af temperatur og damp i autoklavering. Kasketter har en indlimet, hvid gummiforing.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Højde (metrisk) med lukning | 18.5 mm |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 144/Cs. |
| nr. pr. pakke | 36/Pk. |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 24-410 |
| Lukke liner | Gummi |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Gummi liner |