Beskrivelse
Disse bægerglas er gennemsigtige med en forhøjet gradueringsskala. De har høj temperatur- og kemikalieresistens.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,2 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.2 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PFA |
| Til brug med (applikation) | Til høj temperatur og kemisk modstand |
| Højde (engelsk) | 4,72 tommer |
| Højde (metrisk) | 12 cm |
| Inkrementer | 100 mL |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 68 °F |
| Vis mere |