Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige PFA Low-Form bægerglas
Artikelnummer. 11347851 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11347851 50 mL Pakke med 12
11307851 100 mL Pakke med 12
11337851 250 mL Pakke med 6
11357851 500 mL Pakke med 6
11317851 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11347851 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 1003P50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00 DKK
    3625.88 DKK / Pakke med 12
    Spare 254.12 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig PFE med forhøjet gradueringsskala
Disse bægerglas er gennemsigtige med en forhøjet gradueringsskala. De har høj temperatur- og kemikalieresistens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 1,53 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 3.9 cm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PFA
Til brug med (applikation) Til høj temperatur og kemisk modstand
Højde (engelsk) 2,32 tommer.
Højde (metrisk) 5.9 cm
Inkrementer 10 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 68 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 20 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN, ASTM Klasse A og B
Skala Forhøjet skala
Stil Griffin