Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige PFA Low-Form bægerglas
Artikelnummer. 11307851 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11307851
Brand: Corning™ 1003P100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig PFE med forhøjet gradueringsskala
Disse bægerglas er gennemsigtige med en forhøjet gradueringsskala. De har høj temperatur- og kemikalieresistens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) Ydre 2''
Diameter (metrisk) Udvendig 5.1 cm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PFA
Til brug med (applikation) Til høj temperatur og kemisk modstand
Højde (engelsk) 2,83 tommer.
Højde (metrisk) 7.2 cm
Inkrementer 20 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 68 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 20 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN, ASTM Klasse A og B
Skala Forhøjet skala
Stil Griffin