Få mere at vide
Corning™ Pyroceram™ Kogeplade, °5 C til °550 C, Glaskeramik
Artikelnummer. 10166137 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Glaskeramik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
10166137 Glaskeramik Hver
1 options
Artikelnummer. 10166137 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6796600D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5100.00 DKK
    4766.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 333.73 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Form: Firkantet, Størrelse: 10 x 10 tommer, Stiktype: UK/EU-stil
Corning digitale kogeplader, omrørere og røreplader er lavet med samme holdbarhed og kvalitet Corning har sat ind Pyroceram™ topprodukter siden 1964. Alle modeller inkluderer en Pyroceram top og to års garanti.
  • Dobbelt display omrøring Kogeplade viser både temperatur og omrøringshastighed på separate digitale displays for at sikre nøjagtighed. Nøjagtighed indeni± °2 C og omrøringshastigheder ved± 5 % af den hastighedsindstilling, du vælger
  • Digitale displays viser, hvornår indstillet temperatur og omrøringshastighed er nået
  • Sikkerhedsindikatorer– tænd/sluk-knap og hottop-indikatorer advarer, hvis enheden er tilsluttet eller er for varm til at røre ved
  • Vinklet frontpanel og store knopper minimerer skader fra spild
  • PC-400D/410D/420D toppladestørrelse: 5 x 7 tommer. (12,7 x 17,8 cm)
  • PC-600D/610D/620D toppladestørrelse: 10 x 10 tommer. (25,4 x 25,4 cm)
Certificeringer
CE mærket og UL/cUL godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Glaskeramik
Temperatur (engelsk) 41 °F til 1022 °F
Controller type Digital
Størrelse 10 x 10 tommer.
Temperatur (metrisk) 5 °C til 550 °C
Højde (engelsk) 15,4 tommer.
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Vægt (engelsk) 9.92 lb.
Bredde (engelsk) 7,7 tommer
Højde (metrisk) 39.1 cm
Længde (metrisk) 11.75 cm
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Bredde (metrisk) 19.7 cm
Watt 1043 W
Strømstyrke 4,5 A
Frekvens 50 Hz
Inkluderer BS 1363A eller CEE7-7 stik
Model- PC-600D
Stiktype EU, STORBRITANNIEN
Antal stillinger 1
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade