Få mere at vide
Corning™ PureCoat™ Kollagenpeptidcellekulturkolber med ventileret låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15340011
Kulturområde:
175 cm 2
75 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15340011
Brand: Corning™ 356272
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Belagt med biologisk aktive syntetiske dyrefrie peptider, der er kovalent bundet til en proprietær overflade
Corning ECM mimetiske overflader og substrater indeholder biologisk aktive, syntetiske, dyrefrie peptider, der er blevet rationelt designet til at efterligne cellevedhæftningsmotiverne fra native ECM proteiner. Peptiderne muliggør optimal cellebinding og signalering i en bred vifte af serumfrie, xeno-frie og dyrefrie medieformuleringer, der understøtter udbredelsen og differentieringen af en række stam-, progenitor- og primære celletyper.
Corning PureCoat kulturartikler er coatet med biologisk aktive, syntetiske, dyrefrie peptider, der er kovalent bundet til en proprietær overflade for at give et meget konsistent, omkostningseffektivt alternativ til selvcoatede ekstracellulære peptider. Den proprietære kovalente binding orienterer peptiderne for optimal binding og signalering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning PureCoat E cm Mimetic Collagen I Peptide
Bund form Rektangulær
Lukketype Udluftet
Kulturområde 75 cm 2