Få mere at vide
Corning™ PureCoat™ Kollagen I Peptid TC-behandlede mikroplader
Beskrivelse
Indeholder
Låg
Corning ECM mimetiske overflader og substrater indeholder biologisk aktive, syntetiske, dyrefrie peptider, der er blevet rationelt designet til at efterligne cellevedhæftningsmotiverne fra native ECM proteiner. Peptiderne muliggør optimal cellebinding og signalering i en bred vifte af serumfrie, xeno-frie og dyrefrie medieformuleringer, der understøtter udbredelsen og differentieringen af en række stam-, progenitor- og primære celletyper.
Corning PureCoat kulturartikler er coatet med biologisk aktive, syntetiske, dyrefrie peptider, der er kovalent bundet til en proprietær overflade for at give et meget konsistent, omkostningseffektivt alternativ til selvcoatede ekstracellulære peptider. Den proprietære kovalente binding orienterer peptiderne for optimal binding og signalering.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |