Få mere at vide
Corning™ PureCoat™ Kollagen I Peptid TC-behandlede mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15300011
Nå tælle:
6
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15300011
Brand: Corning™ 356270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Låg
Belagt med biologisk aktive syntetiske dyrefrie peptider, der er kovalent bundet til en proprietær overflade
Corning ECM mimetiske overflader og substrater indeholder biologisk aktive, syntetiske, dyrefrie peptider, der er blevet rationelt designet til at efterligne cellevedhæftningsmotiverne fra native ECM proteiner. Peptiderne muliggør optimal cellebinding og signalering i en bred vifte af serumfrie, xeno-frie og dyrefrie medieformuleringer, der understøtter udbredelsen og differentieringen af en række stam-, progenitor- og primære celletyper.
Corning PureCoat kulturartikler er coatet med biologisk aktive, syntetiske, dyrefrie peptider, der er kovalent bundet til en proprietær overflade for at give et meget konsistent, omkostningseffektivt alternativ til selvcoatede ekstracellulære peptider. Den proprietære kovalente binding orienterer peptiderne for optimal binding og signalering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Farve Klar
Kulturområde 9,6 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekultur mikroplade
Nå tælle 6
Til brug med (applikation) Giver et meget konsistent alternativ til komplekse ekstracellulære peptider
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Opbevaringskrav Stuetemperatur