Få mere at vide
Corning™ PureCoat™ Carboxyl Rectangular Canted Neck Cell Culture Flasks with Vented Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11907181
Kapacitet (metrisk):
250 mL
750 mL
nr. pr. sag:
5/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11907181
Brand: Corning™ 356778
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Negatively charged surface is ideal for for preparative cell culture, cell-based, and HTS screening assays
Corning™ PureCoat™ amin (positivt ladede) og carboxyl (negativt ladede) overflader giver forbedret cellevedhæftning, hurtigere celleproliferation og forbedret genopretning efter optøning over standard TC overflader. Disse overflader fungerer med en bred vifte af primære, transficerede, transformerede og kræsne celletyper og har vist anvendelighed under serumreducerede eller serumfrie forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Til præparativ cellekultur, cellebaserede og HTS-screeningsassays
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 5 Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning Carboxyl
Lukketype Udluftet
Kulturområde 75 cm 2
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.